Learn More
Hidruro de diisobutilaluminio, solución de 1 M en hexano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido Lewis, reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisobutylaluminium hydride |
| Nombre de nota | 1M Solution in Hexane |
| CAS | 1191-15-7, 110-54-3 |
| Punto de fusión | -70.0°C |
| Densidad | 0.7010g/mL |
| Temperatura de inflamación | −23°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Fórmula molecular | C8H19Al |
| Fórmula lineal | [(CH3)2CHCH2]2AlH |
| Número MDL | MFCD00008928 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P302+P334-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- MIXTURE LIST-Contém: Hexane, Diisobutylaluminum hydride