Learn More
Nonacarbonilo de dihieroo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10398150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
10398150 50 g 50 g
10388150 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 10398150
Marca: Thermo Scientific Acros 209280500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15321-51-4
Fórmula molecular C9H3Fe2O9
Número MDL MFCD00151465
Clave InChI CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, purum fe, nonacarbonyldiiron, iron nonacarbonyl, diironnonacarbonyl, enneacarbonyldiiron
PubChem CID 71311424
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiron nonacarbonyl
Nombre de nota 98%
Color Negro a marrón-rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Fe2(CO)9
Cantidad 50 g
Fieser 01,259; 02,139; 03,101; 04,157; 05,221; 06,195; 07,110; 08,498; 13,320; 04,534; 05,706; 07,144; 08,41; 08,216; 10,174; 08,214
SMILES [Fe].[Fe+3].[CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Nombre IUPAC Hierro(3+) hexakis(metanidillidineoxidanio) tris(oxometanida) hierro
Peso molecular (g/mol) 366.80
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.78
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo, cristales y/o trozos