Learn More
Nonacarbonilo de dihieroo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10388150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
10388150 10 g 10 g
10398150 50 g 50 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10388150
Marke: Thermo Scientific Acros 209280100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15321-51-4
Fórmula molecular C9H3Fe2O9
Número MDL MFCD00151465
Clave InChI CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
PubChem CID 71311424
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Diiron nonacarbonyl
Nombre de nota 98%
Color Negro a marrón-rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio envasado en una lata
Fórmula lineal Fe2(CO)9
Cantidad 10 g
Fieser 01,259; 02,139; 03,101; 04,157; 05,221; 06,195; 07,110; 08,498; 13,320; 04,534; 05,706; 07,144; 08,41; 08,216; 10,174; 08,214
SMILES [CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
Nombre IUPAC monóxido de carbono;hierro;hierro(3 +);metanona
Peso molecular (g/mol) 366.804
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.78
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo, cristales y/o trozos
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diiron nonacarbonyl
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Sólido pirofórico Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P422-Almacenar el contenido en .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.