Learn More
Dihydrotanshinone I, MedChemExpress
Descripción
Dihydrotanshinone I is a natural compound extracted from Salvia miltiorrhiza Bunge which has been widely used for treating cardiovascular diseases. Dihydrotanshinone I exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydrotanshinone I |
| CAS | 87205-99-0 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H14O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 2 mg/mL (7.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC[C@@H]4C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 278.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.3 |
| Mostrar más |