Learn More
Dihidrógeno hexacloroplatinato(IV) hexahidrato, ACS, 99,95 %, Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. p-4824705
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11303328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036259.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18497-13-7 | Cl6H14O6Pt | 517.89 g/mol
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used for the determination of potassium. It is also used for the purification of platinum by treating it with ammonium chloride flowed by heating of ammonium hexachloroplatinate with hydrogen yields elemental platinum. It also finds application in catalysis, electroplating, photography, platinum mirrors, printing for etching of zinc, producing fine color in glass and porcelain, indelible ink and microscopy. It is a precursor for the preparation of other platinum catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18497-13-7
Fórmula molecular Cl6H14O6Pt
Peso molecular (g/mol) 517.89
Número MDL MFCD00149910
Clave InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Color Rojo a marrón
Forma física Masas
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.91 (409.82 Anhydrous)
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Red-brown lump
Densidad 2.43
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate