Learn More
Dihidrógeno hexacloroiridato(IV) hidrato, 99 % (base metálica), Ir 38-42 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048615
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311658 1 g 1 g
11321658 5 g 5 g
11301658 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011031.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110802-84-1 | Cl6H2Ir | 406.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110802-84-1
Fórmula molecular Cl6H2Ir
Peso molecular (g/mol) 406.93
Número MDL MFCD00149906
Clave InChI IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid
PubChem CID 16211483
SMILES [H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Color Negro
Forma física Masas
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in alcohol and water
Nombre IUPAC tetracloroiridio;hidrato;dihidrocloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.93 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 38 a 42 %