missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydroartemisinin, MedChemExpress

Código de producto. 16474777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474777 50 mg 50 miligramos
16492356 500 mg 500 miligramos
16489016 100 mg 100 miligramos
16461496 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474777

Marca: Medchem Express HYN0176

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.

Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dihydroartemisinin
Forma física Solid
CAS 71939-50-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H24O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Dihydroqinghaosu β-Dihydroartemisinin Artenimol
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (87.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1
Peso molecular (g/mol) 284.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.