missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Digoxigenin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18703009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
25 μg
500 ug
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18703009 25 μg 25 microgramos
18762298 100 μg 100 microgramos
18100751 1 mg 1 miligramo
18170301 500 ug 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703009

Marca: R&D Systems MAB7520RSP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Digoxigenin Monoclonal specifically detects Digoxigenin in Multi-Species samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Digoxigenin
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 611621R
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen DIG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KLH-coupled Digoxigenin
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Detects Digoxigenin labeled proteins, nucleic acids and Digoxigenin conjugated primary and secondary antibodies.
Especies diana Multi-species
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.