Learn More
IKA™ Balancín 3D digital
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13400587 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 5 rpm a 80 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13400587
Marca: IKA™ 0004001000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un agitador digital con movimiento de volteo tridimensional y velocidad ajustable para tareas de mezcla uniformes y homogéneas en matraces, matraces de cultivo, placas de Petri y tubos.
  • Ideal para el cultivo de cultivos celulares, extracciones DANN, distribución de células y tinción y destaining de células
  • Incluso con fluctuaciones de carga y tensión, la velocidad de agitación permanece constante
  • Un ángulo ajustable asegura una adaptación óptima al experimento particular condiciones
  • Temporizador: Cuenta atrás, ajustable de 1 s a 99:59 h
  • Contador: Visualización del tiempo de agitación
  • Pantalla de código de errores
  • Diferentes archivos adjuntos permiten su uso en una variedad de aplicaciones
  • Se puede usar con temperaturas de 4 °C a 50 °C en incubadoras
  • Teclado táctil fácil de usar
  • Aptos para funcionamiento continuo
  • Diámetro de agitación de 0° a 15° (ángulo)
  • Intervalo de velocidad de 5 a 80 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo De 0 a 15 °
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Intervalo de velocidad De 5 rpm a 80 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Vataje 24 W
Amperaje 1000 mA
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 330 mm
Altura (métrico) 165 mm
Altura (métrico) interior 165 mm
Anchura (métrico) 280 mm
Modelo BALANCÍN 3D Digital
Pantalla Código de error, visualización del tiempo de agitación
Rango de humedad 80 %
Incluye Alfombrilla de goma antideslizante
Intervalo del temporizador Cuenta atrás, ajustable desde 1 s a 99:59 h