Learn More
Thermo Scientific™ Rotadores digitales con movimiento ondulatorio
Código de producto. p-7084496 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tensión unitSize
16504622 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16504622
Marca: Thermo Scientific™ 88882004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
El paquete estándar incluye 1 alfombrilla de goma con hoyuelos 88882101, banda de goma 88882103 (6EA), 2 recambios de tubos de goma 88882128
Disfrute de una mezcla de muestras precisa y eficiente
Rotador con movimiento ondulatorio orbital de 360° que permite mezclar las muestras de forma eficiente, controlar la velocidad con precisión y ajustar el ángulo con facilidad
  • Pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo
  • Intervalo de velocidad: 5 – 120 rpm
  • Ángulo de balanceo de ajuste sencillo: De 1° a 12°
  • Control de velocidad preciso:
  • ±1 rpm ≤30 rpm
  • ±2 rpm >30 rpm
  • Carga máxima de hasta 9,8 kg
  • La bandeja admite 6 placas de pocillos.
  • Intervalo del temporizador: De 1 minuto a 99 horas y 59 minutos
  • La bandeja opcional con alfombrilla de goma antideslizante permite transportar placas, platos, frascos de cultivo y bolsas.
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 9,8 kg
Exactitud del control de velocidad 1 rpm
Intervalo de velocidad De 5 a 120 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Amperaje 0,2A
Tipo de producto Rotador digital con movimiento ondulatorio
Capacidad portante (imperial) 22 lb
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE, RoHS
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 °F a 104 °F
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Dimensiones interiores (F x An x Al) 383 x 295 x 224 mm (15,1 x 11,6 x 8,8 in)
Dimensiones de la plataforma (L x An) 316 x 276 mm (12,4 x 10,9 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 487 x 387 x 354 mm
Longitud de la plataforma (imperial) 12,4 in
Longitud de la plataforma (métrico) 316 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 10,9 in
Anchura de la plataforma (métrico) 276 mm
Peso con embalaje (imperial) 34,8 lb
Peso con embalaje (métrico) 15,8 kg
Peso (imperial) 29,8 lb
Peso (métrico) 13,5 kg
Tipo de controlador LED
Modelo Rotador digital con movimiento ondulatorio
Pantalla LED
Para utilizar con (equipo) Balancín, rotador, mezcladores
Rango de humedad Del 20 a 80 %
Estilo de plataforma Bandeja
Intervalo del temporizador De 1 min a 99 h 59 min