Learn More
Fisherbrand™ Agitador vórtex digital
Código de producto. p-8921001 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Amperaje:
0,13 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Amperaje unitSize
15796959 230 V 0,13 A cada uno
1 options
Código de producto. 15796959
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Incluye cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 in. Las unidades se suministran con una entrada de 72 pulg. (183cm) 3-cable y enchufe.
Ideal para aplicaciones que exigen resultados repetibles.
El control por microprocesador mantiene el punto de ajuste para una acción de mezcla fuerte y consistente. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, cuando esté programado para límite de tiempo   definido por el usuario, la unidad se apagará cuando el tiempo llegue a cero. Dos modos de funcionamiento: “Modo continuo” cuando se utilizan accesorios o modo “táctil” que activa la mezcla al presionar el cabezal de la taza.
  • Pantallas LED para velocidad y tiempo
  • Modos continuo y táctil
  • Controles por microprocesador
  • Garantía de 5 año
Garantía
5 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4,9mm
Intervalo de velocidad De 500 a 3000 rpm
Requisitos eléctricos 230 V,  0,13 amps, 135 vatios
Tensión 230 V
Vataje 135 W
Amperaje 0,13 A
Tipo de producto Agitador vórtex digital
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 12,7cm
Longitud (imperial) 8 pulg
Longitud (métrico) 20,2cm
Anchura (imperial) 4,75 in
Anchura (métrico) 12,1cm
Peso con embalaje (imperial) 10 lb
Peso con embalaje (métrico) 5,3kg
Peso (imperial) 10 lb
Peso (métrico) 4,5kg
Incluye Incluye cabezal de copa y cabezal con cubierta de 3 in. Las unidades se suministran con una entrada de 72 pulg. (183cm) 3-cable y enchufe.
Garantía y oferta de servicio 5 años de garantía para piezas y mano de obra