Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 1 x 96 pocillos Elisa
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
No. of Places:
96
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque Elisa de 1 x 96 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos) |
| Admite | 1 Elisa de 96 pocillos |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 96 |
| Tipo | Bloque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in) |