Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 40 x 0,5 ml
Código de producto. 15332205 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
40
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. No. of Places unitSize
15332205 40 1 PCS
1 options
Código de producto. 15332205
Marca: Thermo Scientific™ 88870110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de 40 x 0,5 ml
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Admite 40 x 0,5 ml
Iluminación LED
No. of Places 40
Tipo Bloque
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 pulg.)