Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque de 8 x 20 mm de diám. |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos) |
| Admite | 8 x 20 mm |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 8 |
| Tipo | Bloque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in) |