Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, Tubo cónico de 50 mL
Código de producto. 15332215 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places unitSize
15332215 4 cada uno
1 options
Código de producto. 15332215
Marca: Thermo Scientific™ 88870119
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de tubos cónicos de 50 ml
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Admite 4 x 50 ml cónico
Iluminación LED
No. of Places 4
Tipo Bloque
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 in)