Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Digital Titrator Cartridge
Descripción
Determinación mediante valoración digital.
- Resultados precisos: cuándo y dónde los necesite
- Rápido y flexible
- Versátil
- Económico
- Resultados precisos: cuándo y dónde los necesite Los métodos del valorador digital utilizan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de valorador concentrado para permitir los análisis en el laboratorio, la fábrica o el campo.
- Rápido y flexible Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los valoradores en segundos. Sin limpieza ni enjuague de buretas.
- Versátil: Hay disponibles más de 50 combinaciones de parámetros/intervalos.
- Opción económica Los valoradores concentrados permiten entre 40 y 100 valoraciones típicas por cartucho.
- Número de pruebas: 40 – 100
- Plataforma: Valorador digital
Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0,0800 M |
| Para utilizar con (aplicación) | Cartucho de valorador digital |
| temp | De 10 a 160 mg/l de CaCO3 |
| Tipo | EDTA |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- TitraVer Solution (Sodium EDTA)
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: EDTA tetrasodium