Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas SpeedVac™ digitales
Lleve a cabo aplicaciones de biología molecular básicas y aplicaciones de química orgánica con uno de los dos modelos de los sistemas Thermo Scientific™ Digital Series SpeedVac™.
Especificaciones
| Material de la cámara | Aluminio con revestimiento de PTFE |
|---|---|
| Intervalo de temperatura (métrico) | 35°C a 85°C |
| Tamaño del puerto de escape | Estándar |
| Admite | Tubos de 0,4 a 100 ml, 2 placas de microtitulación |
| Lámparas de la cámara de infrarrojo | Ninguno |
Descripción
Conduct basic molecular biology applications and organic chemistry applications with one of two models of Thermo Scientific™ Digital Series SpeedVac™ Systems, which feature digital programming.
Diseño compacto:
- Válvula de purga automática para arranque/parada sin supervisión
- Indicador de parámetros digital para una selección fácil y reproducible
- Temporizadores independientes para calor y ejecución
- Cámara revestida de PTFE con resistencia química superior y fácil limpieza
- Combínelo con la correspondiente trampa de frío, bomba de vacío o trampa química para obtener un sistema de concentración/secado completo
Características de SPD111V:
- Aplicaciones de biología molecular básicas con mayor capacidad para microplacas
- Visualización y programación sencillas
Características de SPD121P:
- Modelo de evaporación mejorada, compatible con materia orgánica
- Cubierta de vidrio radiante para acelerar la evaporación y reducir el tiempo de secado
- El modo de punto final de vacío termina el ciclo cuando se alcanza el nivel de vacío preestablecido
- Pantalla digital de vacío, temperatura y sección de tiempo
Información sobre pedidos:
Funciona a 230 V y 50 Hz. Se comercializan rotores para una gran variedad de aplicaciones y tamaños de tubo (se adquieren por separado).
Especificaciones
| Aluminio con revestimiento de PTFE | |
| Estándar | |
| Ninguno | |
| Desact., de 35° a 80 °C en incrementos de 5 °C | |
| Ning. | |
| 360 mm | |
| 460 mm | |
| 330 mm |
| 35°C a 85°C | |
| Tubos de 0,4 a 100 ml, 2 placas de microtitulación | |
| Ning. | |
| De 1 min a 10 h | |
| 14 pulg | |
| 18 pulg | |
| 13 pulg | |
| 20 kg |