Learn More
Brannan™ Termómetro oral digital
Código de producto. 13079192
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 32 °C a 42 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13079192 De 32 °C a 42 °C cada uno
1 options
Código de producto. 13079192
Marca: Brannan™ 11/064/2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona lecturas de temperatura de alta precisión con respuesta rápida. El termómetro oral digital Brannan™ es seguro, fácil de leer y fácil de usar. Puede usarse para tomar temperaturas vía oral, axilar o rectal.
  • Alta precisión, con respuesta rápida.
  • Seguro, fácil de leer y fácil de usar.
  • Para uso oral, bajo brazo o rectal.
  • Almacenado en caja blanca de plástico con pantalla digital grande
  • Función HOLD para capturar la temperatura máxima y función de desconexión automática para alargar la duración de la batería.
  • Batería tipo SR41 (1,5 V) incluida.
  • Con carcasa de plástico, incluyendo clip e instrucciones completas.
Especificaciones
Temperatura máxima 42°C
Temperatura mín. (métrico) 32°C
Intervalo de temperatura (métrico) De 32 °C a 42 °C
Exactitud ±0,1 °C o ±0,2 °C