Learn More
Thermo Scientific™ Baño seco digital con calentamiento y agitación, 0.5 °C (0.9 °F) a 80 °C
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Aumente la versatilidad del laboratorio con el termobloque digital con calentamiento y agitación Thermo Scientific™ que puede utilizarse como termobloque, agitador o como ambos. El control por PID garantiza unos resultados de agitación uniformes y un control preciso de la temperatura. El baño seco tiene un diseño de perfil bajo y dos modos de temporización.
- Intervalo de velocidad de 150 a 1500 rpm (en función del bloque)
- Memoria para programas:
- 10 programas, hasta 10 pasos por programa
- La función de intervalo de agitación permite configurar ciclos con y sin agitación en el mismo programa
- Dos modos de temporización:
- Iniciar cuando se alcanza la temperatura deseada
- Iniciar inmediatamente cuando se configura el temporizador
- Diseño de perfil bajo
- Los bloques pueden adquirir diferentes tamaños para aumentar la flexibilidad
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de controlador | Control de retroalimentación por PID |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml; 1,5 ml; 50 ml |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 96 |
| Tipo de tapón | Conjunto de cables con distintos tapones |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De +5 °C por encima de temperatura ambiente a 100 °C |
| Tipo | Agitador de plataforma |
| Pantalla | Digital |
| N.º de bloques | No incluido, se adquiere por separado |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.