Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para baños secos compactos
Código de producto. p-6091909 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tipo de tapón unitSize
15218854 230 V, 50/60 Hz Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
1 options
Código de producto. 15218854
Marca: Thermo Scientific™ 88880030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos.
Maximize lab space and flexiblity with the compact, programmable Thermo Scientific™ Digital Heating Cooling Drybath. PID control ensures consistent precise temperature control. Drybath has a low-profile design and two types of timing modes.
El control PID garantiza un control preciso y uniforme de la temperatura.
  • Escala de temperatura: de 4° a 95 °C
  • Memoria para programas:
    • 10 programas, hasta 10 pasos por programa
  • Dos modos de temporización:
    • Iniciar cuando se alcanza la temperatura deseada
    • Iniciar inmediatamente cuando se configura el temporizador
  • Diseño de perfil bajo
  • Bloques fácilmente intercambiables
Información sobre pedidos:
  • Los termobloques requieren bloques que deben adquirirse por separado
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Control de retroalimentación por PID
Iluminación LED
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 95 °C
Tipo Baño seco/bloque
Pantalla Digital
Exactitud de temperatura 0,55°C a 37°C
Estabilidad de la temperatura ±0,15 a 37 °C
Uniformidad de temperatura ±0,55 a 37 °C
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,1 x 10,9 x 6,5 pulg (334 x 276 x 165 mm)
Dimensiones (L x An x Al) Interior 3,1 x 3,9 x 1,4 pulg. (77,5 x 99 x 36 mm) (Interior)
Peso con embalaje (imperial) 11 lb
Peso con embalaje (métrico) 5 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz