Learn More
Fisherbrand™ 150 - Circulador calentado avanzado y baño agitador con bomba integrada
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporciona un rendimiento ideal para aplicaciones rutinarias y sofisticadas que requieren un control preciso de la temperatura hasta un máximo de 150° C.
- Modelo disponible con o sin abrazadera en T para uso independiente de prácticamente cualquier tanque de lados verticales.
- Estabilidad:± 0,01° C/Uniformidad:± 0,05° C
- Potente bomba integral para la circulación de líquidos externos
- Pantalla grande y brillante a todo color con una selección de 5 idiomas
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Desconexión por exceso de temperatura ajustable
- Calibración de usuario de 5 puntos
- Fácil de programar a través de la interfaz o de forma remota a través de un PC/portátil con el software del usuario
- Sonda remota opcional
- Otros accesorios, como tapas, rejillas y refrigeradores de inmersión, se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Comunicaciones | Digital |
| Tipo de condensador | Refrigerada por aire |
| Capacidad de refrigeración | -15° C (con enfriador de inmersión) |
| Caudal | 18/ l/min |
| Intervalo de temperatura | -50°C a +150°C |
| Tipo | Baño de circulación calefactado |
| Pantalla | A color TFT QVGA |
| Circulación externa | Sí |
| Presión máxima | 310 mbar |
| Preconfiguración de temperatura | 3 preajustes |
| Mostrar más |