Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calefactado digital de la serie T100, depósito de acero inoxidable
Código de producto. 12757809
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 × 330 × 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Intervalo de temperatura:
De 0 °C a 100 °C
Temperatura ambiente de +15 °C a 100 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Intervalo de temperatura unitSize
12757809 5 L 330 x 180 x 395 mm Temperatura ambiente de +15 °C a 100 °C cada uno
12797809 38 L 730 x 333 x 450 mm De 0 °C a 100 °C cada uno
12767809 12 L 360 x 330 x 395 mm De 0 °C a 100 °C cada uno
12777809 18 L 540 × 330 × 395 mm De 0 °C a 100 °C 1 PCS
12787809 26 L 540 x 330 x 405 mm De 0 °C a 100 °C cada uno
5 options
Código de producto. 12757809
Proveedor: Grant Instruments™ T100ST5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Modelo económico con unidad de control termostático digital y depósito de acero inoxidable para aplicaciones sencillas que requieren un control preciso de la temperatura.
  • Estabilidad de ± 0,05 C.
  • Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Exceso de temperatura fijo
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +15 °C a 100 °C
Circulación externa No
Material Depósito de acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 180 x 395 mm
Tensión 120/230 V