Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Descripción
- High accuracy thermometer
- Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
- Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
- Temperature range -50 to +70°C
- 1 m cable with suction cup
- Adhesive pad for fixture to appliance
- Magnetic fixture on back of thermometer
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | -40°C, 0°C, 60°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 UKAS |
| Incluye | Probe and suction pad |
| Longitud (métrico) | 13.5 cm |
| Material | Plastic |
| Tipo de sonda | 1 m cable and suction cup |
| Temperatura máx. (imperial) | 158°F |
| Temperatura máxima | +70°C |
| Temperatura mín. (imperial) | -58 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -50°C |
| Mostrar más |