Learn More
Brannan™ Digital Fridge or Freezer Thermometer with Calibration Certificate
Código de producto. 17873048
Change view
Click to view available options
Calibrated:
Trazable de 3 puntos
UKAS de 3 puntos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibrated unitSize
17873048 Trazable de 3 puntos cada uno
17893098 UKAS de 3 puntos cada uno
2 options
Código de producto. 17873048
Marca: Brannan™ 22/400/3 + 49/101/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Digital fridge or freezer thermometer with alarm and LED light. Complete with traceable calibration.
  • High accuracy thermometer
  • Displays fridge or freezer temperature and room temperature simultaneously
  • Alarm sounds and LEDs flash if fridge or freezer temperature falls outside safe zones
  • Temperature range -50 to +70°C
  • 1 m cable with suction cup
  • Adhesive pad for fixture to appliance
  • Magnetic fixture on back of thermometer
Especificaciones
Puntos de calibración 0°C, 20°C, 35°C
Incluye Probe and suction pad
Longitud (métrico) 13.5 cm
Material Plastic
Tipo de sonda 1 m cable and suction cup
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima +70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) -58°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Trazable de 3 puntos
Para utilizar con (equipo) Fridge or Freezer
Batería, tipo 1 x AAA
Exactitud ± 1°C between 0 and 40°C, otherwise ± 2°C
Subdivisión 0,1 °C
Immersion Length 76 mm
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 2.6 cm