Learn More
Ohaus™ Termobloque seco digital con tapa calentada
Código de producto. 15742709 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
N.º de bloques:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de bloques unitSize
15742709 2 cada uno
1 options
Código de producto. 15742709
Marca: Ohaus™ 30392103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El termobloque seco digital OHAUS™ con tapa calentada está diseñado para aplicaciones que requieren resultados repetitivos y una estabilidad de temperatura superior.
  • Uniformidad, estabilidad y regulación de temperatura excepcionales
  • Estas unidades multiuso son ideales para incubación isotérmica, reacciones enzimáticas, inmunoensayos, desnaturalización de ácidos nucleicos y una amplia variedad de otros procedimientos de laboratorio
  • El soporte de varilla de soporte integral con mando de bloqueo acepta el kit de sonda de temperatura externa opcional
  • El kit de sonda de temperatura externa controla la temperatura real del bloque o de la muestra
  • El termobloque acepta un bloque de microplaca o dos bloques modulares intercambiables independientes (disponibles por separado) de capacidad para varios tamaños de tubos, desde microtubos de 0,2 ml para los tubos de ensayo o viales de hasta 85 mm de altura
  • Cada bloque tiene un termómetro para medir la temperatura del bloque
  • Calentamiento eficiente debido al contacto de tubo y bloque cerrado con un bajo diseño de densidad para una uniformidad de temperatura excepcional
  • La tapa calentada ayuda a regular la temperatura y a reducir el cantidad de condensación en las tapas de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TUV
Tipo de controlador Digital
Descripción Termobloque seco, tapa térmica, HB2DGHL, UE
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 100 °C
Tipo Baño seco/bloque
Tiempo de calentamiento 50 min
Incluye Tapa calefactada
Modelo HB2DGHL
N.º de bloques 2
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C
Uniformidad de temperatura ± 0,1 °C a 37 °C
Uniformidad De ± 0,2 °C a 37 °C
Dimensiones (L x An) 39,10 cm x 20,30 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 39,1 x 20,3 x 17,8 cm
Longitud (imperial) 15,40 in
Longitud (métrico) 39,10 cm
Anchura (imperial) 8,00 in
Anchura (métrico) 20,30 cm
Altura (imperial) 7,00 in
Altura (métrico) 17,800 cm
Fondo (imperial) 15,40 in
Fondo (métrico) 39,10 cm
Peso (métrico) 3,1 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 1,65A, 50/60 Hz
Amperaje 1,65A