Learn More
Socorex™ Dispensador digital
Código de producto. 15550764
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15550764 De 1 a 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15550764
Marca: Socorex™ 525.010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Es el dispensador para la parte superior de frascos más adecuado para productos orgánicos, ácidos no cristalizantes y soluciones de base
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador digital
Color Blanco
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml