Learn More
Heinz Herenz Digital Countdown Timer and Stopwatch
Código de producto. 30158403
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 h 59 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30158403
Marca: Heinz Herenz 1080364
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Digital countdown timer and stopwatch with large display and memory-function.
  • Digital countdown timer and stopwatch
  • Large display
  • Memory-function
  • Up to 99 min. 59 sec.
  • 4-digit LCD-display
  • With magnet for fixing
  • Support, clip, and hanger
Especificaciones
Tipo de producto Countdown Timer
Intervalo de tiempo 99 h 59 min
Alarms Audible
Pantalla Digital
Peso (imperial) 2.19 oz.
Peso (métrico) 0.062 kg