Learn More
Thermo Scientific™ Rotadores digitales de cultivo de tejidos Cel-Gro
Código de producto. 17348272 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Certificaciones/conformidad:
CE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Certificaciones/conformidad unitSize
17348272 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN CE cada uno
1 options
Código de producto. 17348272
Marca: Thermo Scientific™ 88882016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Pedido mínimo de 1 tambor junto con el rotador
The Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator has a brushless no-maintenance motor that provides a gentle rotating motion for optimum results.
The Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator precisely mixes test tube contents. Achieve optimum culture results for tissue and virus growth, hormone production, and sample testing of viruses and cytotoxicity assays.
  • Pantalla digital con visualización de velocidad y tiempo
  • Intervalo de velocidad: De 5 a 70 rpm
  • Exactitud de la velocidad: ± 1 rpm
  • Ángulo de balanceo ajustable: De 95° a 180°
  • Capacidad de carga: 5 kg
  • Intervalo del temporizador: De 0 a 9999 min
  • Tambores de varios tamaños opcionales que ofrecen diferentes capacidades de rotación del tubo
Información de órdenes
Solicite mínimo 1 tambor junto con el rotador
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 5 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm
Ángulo de inclinación Desde 95 hasta 180°
Intervalo de velocidad De 5 a 70 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Amperaje 0,2A
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Intervalo de temperatura (imperial) De -15 a 4 °C(de 5 a 40°F)
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in)
Peso con embalaje (imperial) 26 lb
Peso con embalaje (métrico) 11,8 kg
Alarmas Alarma sonora
Tipo de controlador Control digital
Modelo Rotador digital para cultivo de tejidos Cel-Gro
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Para utilizar con (equipo) Accesorios: 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157
Rango de humedad Del 20 al 85 %
Intervalo del temporizador De 0 a 9999 min
Garantía y oferta de servicio 2 años