Learn More
Mitutoyo™ Calibre digital
Código de producto. 11882633
Encompass
Change view
Click to view available options
temp:
Entre 0 y 200 mm
Entre 0 y 600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. temp unitSize
11882633 Entre 0 y 200 mm 1 PCS
11776414 Entre 0 y 600 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11882633
Marca: Mitutoyo™ 500458