Learn More
IKA™ Balancín 2D digital
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13480577 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 0 a 80 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
13480577 De 0 a 80 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 13480577
Marca: IKA™ 0004003000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Ángulo de balanceo Desde 2,5 hasta 15°
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Intervalo de velocidad De 0 a 80 rpm
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Vataje 24 W
Amperaje 1000 mA
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 330 mm
Altura (métrico) 150 mm
Altura (métrico) interior 150 mm
Anchura (métrico) 280 mm
Rango de humedad 80 %