Learn More
Cole-Parmer™ Registradores de datos de temperatura USB Digi-Sense ™
Código de producto. 15890006
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Luces indicadoras de estado
Sin pantalla
Rango de humedad:
Del 0 al 100%
Sin control de humedad
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +1370 °C
De -40 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15890006
Marca: Cole-Parmer™ 2025044
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Portátil o montable para adaptarse a múltiples aplicaciones
  • Cada registrador de datos Digi-Sense viene listo para el usuario con software, clip de montaje e instrucciones fáciles de seguir.
  • Entre las aplicaciones previstas se incluyen la monitorización de entornos farmacéuticos, de alimentos y bebidas, de almacenamiento y de oficinas, museos, laboratorios y transporte.
  • La facilidad de uso y la asequibilidad hacen que estos instrumentos sean ideales para cualquier necesidad en la que se necesite un control preciso de la temperatura.
  • El software intuitivo admite dos modos de visualización de datos y una potente función de ampliación y panorámica de datos. Los datos pueden descargarse en formatos compatibles con hojas de cálculo para su análisis o imprimirse gráficamente.
  • La duradera carcasa de policarbonato y los sensores de precisión y la electrónica están respaldados por una garantía de 2 años.
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo Registrador de datos, temperatura USB de tipo K
Tipo de pantalla Luces indicadoras de estado
Memoria de datos 32000 lecturas
Calibración Sin calibrar
Tipos de alarma Alto/bajo, seleccionable, Selectable
Software Type Configuración, monitorización en tiempo real, adquisición de datos, análisis de datos
Batería, tipo Litio de 3,6 V, 1/2 AA
Duración de la batería Típica de 1 año
Incluye Software, pinza de montaje y parte exterior, cubierta protectora de plástico y batería.
Canales 1
Interfaz USB
Material Plástico
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de entornos farmacéuticos, de alimentos y bebidas, de almacenamiento y de oficinas, museos, laboratorios y transporte.
Para utilizar con (equipo) Sondas de termopar tipo K
Exactitud (temperatura) 1 °C
Rango de humedad Sin control de humedad
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +1370 °C
Longitud (imperial) 3,875 in
Longitud (métrico) 9,8 cm
Peso (métrico) 0,4 kg