Learn More
Cole-Parmer™ Registradores de datos de temperatura USB Digi-Sense ™
Description
- Cada registrador de datos Digi-Sense viene listo para el usuario con software, clip de montaje e instrucciones fáciles de seguir.
- Entre las aplicaciones previstas se incluyen la monitorización de entornos farmacéuticos, de alimentos y bebidas, de almacenamiento y de oficinas, museos, laboratorios y transporte.
- La facilidad de uso y la asequibilidad hacen que estos instrumentos sean ideales para cualquier necesidad en la que se necesite un control preciso de la temperatura.
- El software intuitivo admite dos modos de visualización de datos y una potente función de ampliación y panorámica de datos. Los datos pueden descargarse en formatos compatibles con hojas de cálculo para su análisis o imprimirse gráficamente.
- La duradera carcasa de policarbonato y los sensores de precisión y la electrónica están respaldados por una garantía de 2 años.
Warranty
2 años
Specifications
Specifications
| Tipo | Registrador de datos, temperatura USB/HR con pantalla |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Memoria de datos | 32 000 lecturas (16 000/canal) |
| Calibración | Sin calibrar |
| Tipos de alarma | Alto/bajo, seleccionable, Selectable |
| Software Type | Configuración, monitorización en tiempo real, adquisición de datos, análisis de datos |
| Batería, tipo | Litio de 3,6 V, 1/2 AA |
| Duración de la batería | Típica de 1 año |
| Incluye | Software, pinza de montaje y parte exterior, cubierta protectora de plástico y batería. |
| Canales | 2 |
| Show More |