Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro digital de refrigerador/congelador con calibración Traceable™ Digi-Sense™
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- Obtenga mediciones precisas y fiables con la calibración trazable al NIST.
- La Pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas mínimas, máximas y actuales.
- Controle fácilmente la temperatura en líquidos, baños, aire/gases, incubadoras, refrigeradores o congeladores.
- Mantenga un registro de las condiciones de temperatura durante la noche o durante cualquier período de tiempo.
- Las temperaturas mínimas y máximas se almacenan hasta que se borra la memoria.
- Los modelos cuentan con una pantalla triple que muestra simultáneamente las temperaturas actuales, mínimas y máximas.
- Ajuste las alarmas alta y baja en incrementos de 1°. La alarma suena cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los puntos de ajuste establecidos, y continúa sonando incluso si la temperatura vuelve al intervalo sin alarma.
- El termómetro lee la temperatura ambiente o la temperatura de la sonda.
- La sonda está conectada a un micro-cable de 3 m que permite que las puertas se cierren sin problema. La sonda y el cable son sumergibles.
- Monte el medidor con las tiras de Velcro incluidas, las ranuras para montaje en pared o utilice un soporte plegable en la mesa de trabajo.
- Incluye certificado de calibración trazable al NIST con datos, sonda(s) y dos pilas Aa,además de un soporte de plástico, cinta de doble cara y Velcro™ para fijar el soporte a cualquier superficie.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,1875 in |
| Visualizar cotas | 0,75 in |
| Resolución | 1° |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50°C a +70°C |