Learn More
Beschreibung
- Tiempo de repuesta: 2 segundos o más
- Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
- Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Spezifikation
Spezifikation
| Exactitud | ±0,4/±3,6/2/±4 % |
| Descripción | Tipo K, entrada de alta temperatura L: 30,48 cm (12 pulgadas), diámetro de sonda: 1 mm (0,04 pulgadas), conector mini, conexión a tierra, 0,91 m (3 pies), calibre 24 |
| Temperatura (métrico) | De -150 °C a +700 °C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| Material | Material de revestimiento ICONEL™, mango pequeño de acero inoxidable |
| Modelo | K |
| Longitud (métrico) | 304,8 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 1 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?