Descripción
- Tiempo de repuesta: 2 segundos o más
- Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
- Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,4/±3,6/2/±4 % |
| Descripción | Tipo K, Sonda SS extralarga, conector mini, 25,4 cm (10 pulgadas) de largo. 0,31 cm (125 pulgadas) de diámetro de la punta, conexión a tierra |
| Temperatura (métrico) | De -150 °C a +760 °C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| Material | Acero inoxidable, mango de plástico ABS |
| Modelo | K |
| Longitud (métrico) | 254 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,175 mm |