Descripción
- Tiempo de repuesta: 2 segundos o más
- Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
- Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
- Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1,1 °C/±0,12 % |
| Descripción | Sonda IND Comp RTD, 3,81 cm (1,5 pulgadas) de largo, lengüeta de horquilla, 0,47 cm (0,188 pulgadas) de diámetro, cable trenzado de acero inoxidable de 1,21 m (4 pies) |
| Temperatura (métrico) | De -50 °C a +482 °C |
| Tipo | Sonda de RTD |
| Material | Funda de acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 38,1 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,77 mm |