Learn More
Cole-Parmer™ Sondas para termómetro de termopar Oakton™ de entrada doble J, K, T, E†
Código de producto. p-8557015 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Termopar de tipo J
Tipo T
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
15800006 Termopar de tipo J cada uno
11715228 Tipo T cada uno
2 options
Código de producto. 15800006
Marca: Cole-Parmer™ 0851755
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material. Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material. Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
  • Tiempo de repuesta: 1,7 segundos o más
  • Las asas de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
  • Las asas de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
  • Cada sonda se suministra con un miniconector ANSI codificado por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul , y tipo E-morado
  • Los diseños personalizados o los cambios a este producto están disponibles a pedido.
Garantía
6 Month
Especificaciones
Diámetro de la sonda (imperial) 0,15 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Líquidos, gases o superficies de objetos pequeños
Material Vidrio, Nailon
Tipo de sonda Termopar de tipo J
Tipo de producto Sonda de termopar
Temperatura máx. (imperial) 1400 °F
Temperatura máxima 760 °C
Temperatura mín. (imperial) − 310 °F
Temperatura mín. (métrico) − 190 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 310 °F a + 1400 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -190 °C a +760 °C
Para utilizar con (equipo) Termómetro termopar