Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de aire/gas de uso general para termopar Digi-Sense™
Código de producto. 15830006
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -150 °C a +537 °C
De -200 °C a +260 °C
De 0 °C a 537 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15830006 De 0 °C a 537 °C cada uno
15889995 De -200 °C a +260 °C cada uno
15899995 De -150 °C a +537 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
The temperature range is for the probe tip only. The handle material may be affected if they probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
Código de producto. 15830006 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0851775
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The temperature range is for the probe tip only. The handle material may be affected if they probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
Includes
Cable espiralado ANSI codificado por colores
Las sondas de aire/gas de termopar Digi-Sense™ son ideales para la medición de una amplia gama de temperaturas del aire
La unión expuesta está protegida por un protector rígido de acero inoxidable para minimizar el error del calor radiado
Garantía
6 Month
Especificaciones
Tipo Sonda
Incluye Cable espiralado de 1,5 m (5 pies) con miniconectores
Material Acero inoxidable (revestimiento); plástico ABS (asa)
Garantía 6 meses
Para utilizar con (aplicación) Medición de la temperatura del aire y del gas
Para utilizar con (equipo) Termómetros de termopar para tipo J con miniconector
Exactitud ±3,3 °C o ±0,4 % de la lectura por encima de 0 °C; ±4,0 % de la lectura por debajo de 0 °C
Tiempo de respuesta 1,75 segundos o más
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 1000 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 537 °C
Longitud (imperial) 21 59 cm (8,5 pulg) (revestimiento), 13,97 cm (5,5 pulg) (asa)
Longitud (métrico) 21.6 cm Sheath, 14 cm (Handle)