Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Professional Thermocouple Thermometers
Código de producto. 15800036
Change view
Click to view available options
Modelo:
2 canales
Almacenamiento de datos:
Ninguno
Longitud (métrico):
29,21 cm
40,64 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Almacenamiento de datos Longitud (métrico) unitSize
15800036 2 canales Ninguno 40,64 cm cada uno
15890026 2 canales Ninguno 29,21 cm cada uno
2 options
Código de producto. 15800036
Marca: Digi-Sense™ 2025018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Type K bead wire temperature probe (one for each input), hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal. Data logging models 20250-19 and -20 also include USB cable and software.
Rugged, heavy-duty construction protects against knocks and jars
  • Reliable measurements, guaranteed! Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Relative time stamp provides a time reference for major events
  • Electronic off set function allows compensation of probe errors
  • Infrared input port allows safe, noncontact measurements with optional IR wand
Garantía
2 años
Especificaciones
Altura (imperial) 8 in.
Altura (métrico) 20.32 cm
Incluye Type K bead wire temperature probe (one for each input), hard carrying case, one 9 V battery, and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal.
Longitud (métrico) 40,64 cm
Material Plastic
Modelo 2 canales
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 0,1° 1° por encima de 1000°
Tipo de producto Termómetro de termopar con 2 entradas
Almacenamiento de datos Ninguno
Temperatura máx. (imperial) 2500 °F
Temperatura máxima 1372 °C
Temperatura mín. (imperial) -328 °F
Temperatura mín. (métrico) -200°C
Intervalo de temperatura (imperial) -328°F to +2501°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +1372 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Any Type-K thermocouple probes with mini connector
Batería, tipo 9V
Exactitud ±0.15% of reading +1.8°F; ±0.5% of reading +3.6°F below -148°F [±0.15% of reading +1.0°C; ±0.5% of reading +2.0°C below -100°C]
Pantalla Backlit LCD
Anchura (métrico) 29.21 cm