Learn More
Digi-Sense™ Termómetros infrarrojos precalibrados
Código de producto. p-7114294
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -35 °C a +800 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 31 °F a + 1472 °F)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) unitSize
15820026 De -35 °C a +800 °C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 31 °F a + 1472 °F) cada uno
1 options
Código de producto. 15820026 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Una batería 9 V y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Los termómetros de infrarrojos precalibrado Digi-Sense™ localizan los puntos fríos y caliente de forma segura y fácil
  • Mediciones fiables
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • El asa en forma de pistola es cómoda y fácil de usar
  • Mide la temperatura de las superficies de forma rápida y precisa
  • Bloqueo de disparo para exploración continua
Garantía
2 años
Especificaciones
Poder de emisión Ajustables
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperatura en superficies sin contacto
Incluye Una batería 9 V y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Longitud (métrico) 22.86 cm
Material Plastic
Tiempo de medición < 300 milisegundos
Resolución 0,1° 1° por encima de 1000°
Tipo de producto Termómetro de infrarrojos, 20:1 Relación distancia/tamaño del objetivo
Temperatura máx. (imperial) 1472 °F
Temperatura máxima 800 °C
Temperatura mín. (imperial) -31 °F
Temperatura mín. (métrico) - 35 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 31 °F a + 1472 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -35 °C a +800 °C
Calibrated Trazable al NIST
Batería, tipo 9V
Exactitud ±2,5 °C de -50 a 20 °C; ±1,0 % de lectura ±1 dígito de 20 a 300 °C; ±1,5 % de lectura ±1 dígito de 300 a 800 °C
Pantalla LCD retroiluminada
Anchura (métrico) 11.43 cm
Báscula 20:1 Distance to target size ratio