Learn More
Digi-Sense™ Termómetro de bolsillo plegable precalibrado
Código de producto. 15830046
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +290 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15830046 De -50 °C a +290 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15830046
Marca: Digi-Sense™ 2025034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Dos pilas AAA y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en el bolsillo.
  • Mediciones fiables garantizadas
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • El diseño con bisagras permite que la sonda se pliegue y quepa en un bolsillo
  • Punta de sonda estrecha para un tiempo de respuesta más rápido
  • Cumple con la normativa HACCP para aplicaciones alimentarias
Garantía
2 años
Especificaciones
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Aprobado por el HACCP para uso alimentario, laboratorio, educativo, de I+D
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 2 cm
Incluye Batería e informe de calibración trazable al NIST y con datos suministrados por InnoCal
Longitud total (imperial) 10 pulg
Longitud de la sonda (imperial) 4 pulg
Longitud (métrico) 150 mm
Longitud total (métrico) 25,4 cm
Longitud de la sonda (métrico) 10,2 cm
Material Plastic
Tiempo de medición 2 s
Tipo de sonda penetración
Resolución 0,1° 1° por encima de 200°C (93°C)
Anchura (imperial) 1,75 in
Tipo de producto Termómetro digital de bolsillo
Longitud (imperial) 6 pulg
Temperatura máx. (imperial) 544 °F
Temperatura máxima 290 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 544 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +290 °C
Calibrated Trazable al NIST
Batería, tipo AAA
Exactitud ±1,0 °C; por debajo de -20 °C; ±1 % de lectura por encima de 100 °C
Immersion Length 6 in.
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 4,5 cm