Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios para medidores de termopar de temperatura Digi-Sense™
Descripción
Includes
Una batería de 9 V.
Útiles artículos de repuesto y accesorios
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Ning. |
| Desechables | N.o |
| Poder de emisión | Fijo |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones de temperatura en superficies sin contacto |
| Altura (imperial) | 2 pulg |
| Altura (métrico) | 4 cm |
| Incluye | Banda de infrarrojos |
| Longitud (métrico) | 164 mm |
| Material | Plástico ABS |
| Modelo | Profundidad de campo: 8:1 |
| Mostrar más |