Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated RTD Thermometers
Código de producto. 15622617 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Modelo:
Adquisición de datos
Sin registro de datos
Tipo de sonda:
2 entradas
Entrada única
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15622617
Marca: Digi-Sense™ 2025095
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. Los modelos de registro de datos 20250-92, -94, y -96 también incluyen un cable USB y software.
Perfecto para el laboratorio y la planta de producción
  • Mediciones fiables ¡garantizadas!
  • Incluye certificado trazable al NIST
  • Fabricación resistente para proteger contra golpes y sacudidas.
  • Pantalla LCD supergrande para visualizar los datos con facilidad
  • Acepta una amplia variedad de sondas
  • Lecturas mínimas, máximas y medias para un análisis rápido del objeto
  • La función de compensación electrónica permite la compensación de errores de sonda
Garantía
2 años
Especificaciones
Desechables No
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,6 cm
Incluye Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Material Plastic
Tiempo de medición < 1 s
Modelo Sin registro de datos
Tipo de sonda Entrada única
Resolución 0,1 °C de −99,9 a 850 °C); 1 °C fuera del intervalo
Anchura (imperial) 2,25 in
Tipo de producto Termómetro de RTD
Almacenamiento de datos Ninguno
Longitud (imperial) 7 pulg
Temperatura máx. (imperial) 1562 °F
Temperatura máxima 850 °C
Temperatura mín. (imperial) − 320 °F
Temperatura mín. (métrico) − 200 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 320 °F a + 1562 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +850 °C
Calibrated Trazable al NIST
Para utilizar con (equipo) Sondas RTD ohm PT 100
Batería, tipo 9V
Exactitud 0,8 °C de -99,9 a 199,9 °C; 1 °C ±0,5 % de lectura fuera de este intervalo
Pantalla LCD grande, doble, retroiluminada
Anchura (métrico) 5,7 cm