Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termistor Digi-Sense™ de la serie 400 con asas
Descripción
- Las sondas están aisladas electrónicamente y con un ¼” mono conector (a menos que se especifique lo contrario).
- Las sondas están diseñadas para múltiples aplicaciones | Las sondas recubiertas de Epoxi se pueden usar en inmersiones en líquidos.
- Constante de tiempo: De 1 a 4 segundos o más
- Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido
Garantía
6 Month
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda |
| Calibración | Sin calibrar |
| Descripción | Sonda de termistor de temperatura superficial, conector fono, 9,52 cm (3,75 pulg) de longitud, cable flexible de PVC de 3,04 m (10 pies) |
| Incluye | Cable recubierto de PVC flexible de 3,04 m (10 pies) con conector fono de 6,35 mm (1/4 pulg) |
| Certificaciones/conformidad | Ninguno |
| Material | Protección perforada 316 SS |
| Tipos de sensores | Termistor de la serie 400 |
| Garantía | 6 meses |
| Para utilizar con (aplicación) | Superficies sólidas |
| Para utilizar con (equipo) | Termómetros termistores avanzados y precalibrados Digi-Sense (20250-93, 20250-94) |
| Mostrar más |