Learn More
Digi-Sense™ Comprobador de aislamiento portátil de 1 kV
Descripción
Includes
Cables de prueba, seis pilas AA y maletín de transporte de plástico.
- La detección de circuitos activos impide la comprobación si hay tensión
- Descarga automática de tensión almacenada para una mayor protección
- Las funciones de retención de datos y bloqueo de prueba permiten el funcionamiento sin manos
- Vea las mediciones con claridad en la gran pantalla LCD retroiluminada de dos líneas, además de comprobar las tendencias en el gráfico de barras analógico
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Altura (métrico) | 5 cm |
| Incluye | Cables de prueba, seis pilas AA y maletín de transporte de plástico. |
| Anchura (métrico) | 9,2 cm |