Learn More
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit
Descripción
Cartucho del calentador
- Garantiza una distribución uniforme de la temperatura en el matraz de fondo redondo.
- El exterior del cartucho del calentador permanece «fresco al tacto» debido a la el aire fluye a través de las ranuras de ventilación debajo y alrededor del borde del caso
- Disponibles en 3 tamaños para calentar matraces de fondo redondo:
De 100 a 250 ml (OMCA0250), 500 ml (OMCA0500) y 1000 ml (OMCA1000) de capacidad.
Controlador digital OMCA
- Controla la temperatura y la velocidad de agitación de forma independiente
- El panel Revolutionary CTC (Capacitance Touch Control) ajusta la temperatura y la velocidad de agitación necesarias con las flechas arriba/abajo.
- Indicadores luminosos independientes para las funciones de alimentación, calentador y agitador, junto con una pantalla de 3 dígitos que indica la temperatura real desde la temperatura ambiente hasta 450 °C.
- Las velocidades de agitación de 100 a 2000 rpm se obtienen tocando ligeramente las teclas de velocidad del agitador.
Control de temperatura
- Controlado por un microprocesador moderno de última generación
- Muestra el ajuste de calor como un porcentaje de la potencia total.
- Se puede usar una sonda de temperatura opcional para medir la temperatura del contenido del matraz con mayor precisión (hasta 220 °C)
Mejora de la agitación
- Permite un control preciso de agitación a baja velocidad y velocidades de agitación más altas.
- La agitación uniforme se proporciona a través de un conjunto de imán giratorio motorizado colocado para proporcionar el máximo enlace de flujo magnético para girar las barras del agitador en cada recipiente de reacción.
Características principales
- El mismo controlador OMCA admite cartuchos de calefacción de diferentes capacidades, es decir, diseño intercambiable
- Capacidad de matraz de fondo redondo de entre 100 ml y 1000 ml
- La carcasa ventilada garantiza que el exterior se toque de forma segura
- Mayor estabilidad de agitación y velocidades de 100 a 2000 rpm
- Controlador con menús de visualización e interfaz de panel táctil
- Indicadores luminosos para el funcionamiento de la alimentación, el agitador y el calentador
- Se suministra con una varilla de soporte (TENGA EN CUENTA que las abrazaderas no se suministran)
- Certificación CE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 mL (33.8 oz.) |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Para utilizar con | Round Bottom Flasks |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 300 x 650 mm |
| Altura (imperial) | 25.6 in. |
| Altura (métrico) | 650 mm |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Tensión | 230 V |
| Material | Aluminio recubierto de polvo |
| Velocidad | De 100 a 2000 rpm |
| Mostrar más |