Learn More
Masterflex™ Caudalímetros de presión diferencial
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de presión diferencial |
| Exactitud | ±2 % (escala completa) |
| Float Material | Vidrio negro |
| Tasa de presión | 100psi |
| Conexiones | NPT de 1/8 pulg (hembra) |
| Intervalo de caudal | De 0 a 10 l/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Logre una medición y control volumétricos precisos y ultrarrápidos |
| Repetibilidad | ± 2% |
| Temperatura (métrico) | de 50 °C |