Learn More
Masterflex™ Caudalímetros de presión diferencial
Código de producto. 12058588
Change view
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 0 a 10 l/min
De 0,05 a 5 LPM
De 2 a 200 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de caudal unitSize
12058588 De 2 a 200 ml/min cada uno
15202986 De 0 a 10 l/min cada uno
15305184 De 0,05 a 5 LPM cada uno
3 options
Código de producto. 12058588
Marca: Masterflex™ 3290861
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de presión diferencial
Exactitud ±0,8 % (lectura), ±0,2 % (escala completa)
Tasa de presión 145 psi
Conexiones NPT de 1/8 pulg (hembra)
Intervalo de caudal De 2 a 200 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Versatilidad y alta precisión de un caudalímetro de masa con base laminar
Detalles de la fuente de alimentación De 7 a 30 V cc a 30 mA
Repetibilidad ±0,5%
Temperatura (métrico) de 50 °C