missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Base de agar con sangre de soja tríptico n.º2 Difco™

Código de producto. 11722864
Change view
Click to view available options
:
Base de agar con sangre; cantidad: 10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
11722864 Base de agar con sangre; cantidad: 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11722864 Proveedor BD N.º de proveedor 227200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La base de agar con sangre de soja triptica n.º 2 BD Difco™ es un medio deshidratado para el aislamiento, la detección y el cultivo de una amplia variedad de microorganismos.

  • Se utiliza con sangre para mejorar las reacciones beta-hemolíticas y para el cultivo de microorganismos exigentes.
  • Certificaciones: BAM, COMPF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulario Dehydrated
Tipo de medios Base de agar con sangre de soja tríptico
Formulación Triptona H 15 g/l, Soytone 5 g/l, cloruro de sodio 5 g/l, agar 15 g/l
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de microorganismos exigentes y para la visualización de hemolíticos reacciones producidas por muchas especies bacterianas
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 10 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.