Learn More
Gibco™ Difco™ Soytone
Código de producto. p-8838015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
16219781 500 g 500 g
16229781 10 kg 10 Kg
2 options
Código de producto. 16219781
Marca: Gibco™ 212488
Digestión enzimática de soja
  • Perfil de carbohidratos alternativo a los suplementos de levaduras en procesos de células de mamíferos, como CHO
  • Altas concentraciones de vitaminas y carbohidratos
  • Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados, entre 2 °C y 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo microbiológico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Línea de productos Difco
Cantidad 500 g
Fuente Libre de material de origen animal